Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatbyretter med lateral PTFE-stoppkran
Produktkod. 10538521 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10538521
Brand: BRAND™ 13847
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatbyretter med lateral PTFE-stoppkran är kalibrerade för att leverera innehåll som motsvarar en specificerad volym.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. till DIN EN ISO 385.)
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Schellbach rand.
  • Längd ca. 800 mm.
  • Alla BLAUBRAND™ byretter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 800 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.05 mL
Kran Lateral
Kranmaterial PTFE
Volym (metrisk) reservoar 25 mL
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385