Beskrivning
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. till DIN EN ISO 385.)
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
- Schellbach rand.
- Längd ca. 800 mm.
- Alla BLAUBRAND™ byretter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
- På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Längd (metrisk) | 800 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.1 mL |
| Kran | Lateral |
| Kranmaterial | PTFE |
| Volym (metrisk) reservoar | 50 mL |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass AS |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 385 |