Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kalibrerade densitetsflaskor
Produktkod. 10663561 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10663561 10 ml Varje
10693371 5 ml Varje
10748171 50 ml Varje
10747981 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10663561 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 43308
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad densitetsflaska gjord med borosilikatglas som är idealisk för användning i de flesta forsknings-, vetenskapliga och andra typer av laboratoriemiljöer.
  • Kalibrerad densitetsflaska gjord med borosilikatglas
  • DÅN ISO 3507, typ Gay-Lussac
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Inkluderar individuellt certifikat
  • Stoppare NS 10/19 med kapillär
  • Toppen av propp slipad och polerad
  • Volymen i cm³ specificeras med en precision på 3 decimaler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 förpackning
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Kalibrerad densitetsflaska