Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv, med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av klass A borosilikatglas.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Polypropenpropp ingår.
- DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
- Kalibrerad för att innehålla. (TC, In)
- Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
Specifikationer
Specifikationer
Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042, USP batchcertifikat, USP individuellt intyg på begäran |
Stängningsmaterial | Polypropen |
Färg | Klart |
Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
Material | Borsilikatglas |
Gräns för fel | ±0,30 ml |
nr per ärende | 1 Styck |
Klass | A |
Stängningsstorlek | 24/29 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv, med certifikat >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering