Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas Klass A volymflaska med polypropenpropp, med certifikat
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Konstruktion av borosilikatglas (Boro 3.3).
- Polypropenpropp
- Avläggande av examen i blått
- DE-M-märkning
- DIN EN ISO 1042 Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla (TC, In) |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS kalibrering |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±2 ml |
| nr per ärende | 1 Styck |
| Tolerans | ±2 ml |
| Klass | A |
| Visa mer |