Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kompaktbyretter
Produktkod. 10397482 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10397482 25 ml Varje
10464342 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10397482 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 13916
I lager
Snabb att demontera och lätt att rengöra. BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas kompaktbyretter är också enkla att reparera eftersom alla enskilda komponenter är utbytbara.
  • Inkluderar avtagbar PTFE-avstängningskran
  • Snabb att demontera och lätt att rengöra.
  • Enkel reparation - alla enskilda komponenter utbytbara.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3 till DIN EN ISO 385.)
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Schellbach rand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 800 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.05 mL
Inkluderar Avtagbar PTFE-stoppkran
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,03 ml
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385, USP