Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kompaktbyretter
Produktkod. p-8003525 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10397482
Brand: BRAND™ 13916
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb att demontera och lätt att rengöra. BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas kompaktbyretter är också enkla att reparera eftersom alla enskilda komponenter är utbytbara.
  • Inkluderar avtagbar PTFE-avstängningskran
  • Snabb att demontera och lätt att rengöra.
  • Enkel reparation - alla enskilda komponenter utbytbara.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3 till DIN EN ISO 385.)
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Schellbach rand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 800 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.05 mL
Inkluderar Avtagbar PTFE-stoppkran
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,03 ml
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385, USP