Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kompaktbyretter, med certifikat
Produktkod. 15884958 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15884958 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 15884958 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 913916
Beräknad leverans: 19-11-2026
Snabb att demontera och lätt att rengöra. BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas kompaktbyretter är också enkla att reparera eftersom alla enskilda komponenter är utbytbara. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
  • Inkluderar avtagbar PTFE-avstängningskran
  • Snabb att demontera och lätt att rengöra.
  • Enkel reparation - alla enskilda komponenter utbytbara.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3 till DIN EN ISO 385.)
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Schellbach rand.
  • Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Längd (metrisk) 800 mm
Material Borsilikatglas
Tolerans ±0,03 ml
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385