Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Lamppipetter 1-Mark
Produktkod. 16397967 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
6 mL
20 mL
25 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
16397967 1 mL
16347977 6 mL
16397977 20 mL
16307987 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16397967 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 230602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    847.57 SEK / Paket med 12
    Save 272.43 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 15-10-2026
Klass AS , 1-Mark Bulb Pipetter erbjuder högre mätnoggrannhet än graderade pipetter.
  • AR-Glas™
  • Klass 1-poäng utexaminerad
  • Inkluderar particertifikat om överensstämmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klass Klass AS
Material AR-GLAS
Typ av examen 1-marks examen
Inkluderar Batch-certifikat om överensstämmelse
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Glödlampa pipett