Beskrivning
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Schellbach rand
- Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 86.9 cm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Examen | 0.05 mL |
| Höjd (metrisk) | 4 cm |
| Inkluderar | PTFE spindel |
| Kran | Rak |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 385 |