Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Graderade mätpipetter
Produktkod. 11835830 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11835830
Brand: BRAND™ 27704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AR-GLAS™ konstruktion. BLAUBRAND™ Graderade mätpipetter är kalibrerade för att innehålla (TC, In.)
  • AR-GLAS™ konstruktion
  • Klass A, DE-M märkning
  • Felgränser och underindelning enligt DIN 12689
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Alla BLAUBRAND™ graderade pipetter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,002 ml
Kalibrerad Ja
Kalibrering Att innehålla
Certifikat och efterlevnad Klass A
Klass A
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Examen 0.002 mL
Kvantitet 12/Pk.
Färg Vitt
Volym (metrisk) 0.2 mL
Längd (metrisk) 360 mm