Beskrivning
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Inkluderar polypropenpropp och sexkantig bas
- Höjd utan propp
- Alla BLAUBRAND™ cylindrar levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren
- På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | Klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Höjd (metrisk) | 220 mm |
| Inkluderar | Batchcertifikat, polypropenpropp |
| skala | Blå emalj gradering |
| Proppmaterial | Polypropen |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Examen | 1 mL |
| Visa mer |