Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass A blandningscylindrar av borosilikatglas
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Inkluderar polypropenpropp och sexkantig bas
- Höjd utan propp
- Alla BLAUBRAND™ cylindrar levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren
- På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad blandningscylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Höjd (metrisk) | 350 mm |
| Visa mer |