Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass A blandningscylindrar av borosilikatglas
Produktkod. p-8003528 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11788138
Brand: BRAND™ 32438
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar polypropenpropp och sexkantig bas. BRAND™ Blaubrand™ Blandningscylindrar av klass A borosilikatglas är kalibrerade för att innehålla vätskan inuti kärlet.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Inkluderar polypropenpropp och sexkantig bas
  • Höjd utan propp
  • Alla BLAUBRAND™ cylindrar levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren
  • På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Kalibrering Att innehålla
Skala Färg Blått
Form Rund
Typ Graderad blandningscylinder
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Höjd (metrisk) 285 mm
Inkluderar Batchcertifikat, polypropenpropp
skala Blå emalj gradering
Proppmaterial Polypropen
Stängningsmaterial Polypropen
Examen 1 mL