Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaska med polypropenpropp
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Klass A volymflaska
- Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
- DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
- DE-M-märkning ger snabb och exakt volymkontroll
- Polypropenpropp medföljer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Markfog NS 7/16 |
| Inkluderar | Polypropenpropp |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |