Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaska med polypropenpropp, med certifikat
Produktkod. 15805542 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15805542
Brand: BRAND™ 937243
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. DE-M-märkning på halsen ger snabb och exakt volymkontroll. Polypropenpropp medföljer. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
  • Klass A volymflaska
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
  • Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
  • DE-M-märkning ger snabb och exakt volymkontroll
  • Polypropenpropp medföljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Beskrivning DE-M Märkning
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,04 ml
Hals stil Bred
nr per ärende 2 förpackningar
Graderad Ja
Klass A
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek 10/19