Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas hög form mätcylinder
Produktkod. 11303894 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11303894 100 mL 1 mL Paket med 2
11313894 250 mL 2 mL Paket med 2
10597561 1000 mL 10 mL Varje
11323894 500 mL 5 mL Paket med 2
11884150 50 mL 1 mL Paket med 2
11863990 10 mL 0.2 mL Paket med 2
11873990 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11874150 5 mL 0.1 mL Paket med 2
10799701 2000 mL 20 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11303894 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 32138
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas hög form mätcylinder inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet. Graderingarna är markerade med blå emalj för enkel volymbedömning.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN ISO 4788 standarder
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet
  • Graderingarna markerade med blå emalj för enkel volymbedömning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Inkluderar Batch-certifikat
skala DE-M-märkning, blå emaljgradering
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 1mL
Kalibrering Att innehålla
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Klass Klass A
Höjd (metrisk) 260 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Tolerans ±0,5 ml
Produkttyp Graderad mätcylinder