Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas hög form mätcylinder
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN ISO 4788 standarder
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet
- Graderingarna markerade med blå emalj för enkel volymbedömning
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | A |
| Höjd (metrisk) | 365 mm |
| Toleransmått | ±2,5 ml |
| Typ | Graderad mätcylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Visa mer |