Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas hög form mätcylinder
Produktkod. 11873990 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
11873990 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11303894 100 mL 1 mL Paket med 2
11313894 250 mL 2 mL Paket med 2
10597561 1000 mL 10 mL Varje
11323894 500 mL 5 mL Paket med 2
11884150 50 mL 1 mL Paket med 2
11863990 10 mL 0.2 mL Paket med 2
11874150 5 mL 0.1 mL Paket med 2
10799701 2000 mL 20 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11873990 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 32120
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas hög form mätcylinder inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet. Graderingarna är markerade med blå emalj för enkel volymbedömning.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN ISO 4788 standarder
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet
  • Graderingarna markerade med blå emalj för enkel volymbedömning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderar Batch-certifikat
skala DE-M-märkning, blå emaljgradering
Examen 0.5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 0.5mL
Kalibrering Att innehålla
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Klass A
Höjd (metrisk) 170 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Tolerans ±0,25 ml
Produkttyp Graderad mätcylinder
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.