Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas hög form mätcylinder
Produktkod. 11874150 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11874150
Brand: BRAND™ 32105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas hög form mätcylinder inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet. Graderingarna är markerade med blå emalj för enkel volymbedömning.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN ISO 4788 standarder
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet
  • Graderingarna markerade med blå emalj för enkel volymbedömning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Kalibrering Att innehålla
Skala Färg Blått
Form Rund
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass A
Höjd (metrisk) 115 mm
Toleransmått ±0,05 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Inkluderar Batch-certifikat
skala DE-M-märkning, blå emaljgradering
Examen 0.1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 0.1mL