Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN ISO 4788 standarder
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet
- Graderingarna markerade med blå emalj för enkel volymbedömning
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | A |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Toleransmått | ±0,5 ml |
| Typ | Graderad mätcylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Visa mer |