Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klass A volymflaskor
Produktkod. 11894000 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Hals stil:
Bred
Smal
Gräns för fel:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Hals stil Gräns för fel Förpackningsstorlek
11894000 50 mL 14/23 Bred ±0,08 ml Paket med 2
11864150 100 mL 14/23 Smal ±0,1 ml Paket med 2
11643199 25 mL 12/21 Bred ±0,06 ml Paket med 2
10400181 1000 mL 24/29 Smal ±0,4 ml Varje
10410181 2000 mL 29/32 Smal ±0,6 ml Varje
15517841 20 mL 12/21 Bred ±0,06 ml Paket med 2
11884000 50 mL 12/21 Smal ±0,06 ml Paket med 2
11804010 200 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Paket med 2
11824010 500 mL 19/26 Smal ±0,25 ml Paket med 2
11633199 5 mL 10/19 Bred ±0,04 ml Paket med 2
11653199 10 mL 10/19 Bred ±0,04 ml Paket med 2
11874000 20 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Paket med 2
11814010 250 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11894000 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 36848
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klass A volymflaskor är kalibrerade för att innehålla en exakt mängd vätska vid en specifik temperatur. Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar. Inkluderar polypropenpropp och DE-M-märkning.
  • Klass A volymflaska
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
  • Inkluderar polypropenpropp och DE-M-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,08 ml
Hals stil Bred
nr per ärende 2 förpackningar
Graderad Ja
Klass A
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek 14/23