Beskrivning
- Klass A volymflaska
- Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
- Inkluderar polypropenpropp och DE-M-märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,06 ml |
| Hals stil | Bred |
| nr per ärende | 2 förpackningar |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |