Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaskor med glaspropp
Produktkod. 10759852 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Hals stil:
Bred
Smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Hals stil Förpackningsstorlek
10759852 1000 mL 24/29 Smal Varje
11834020 100 mL 14/23 Smal Paket med 2
11718148 10 mL 10/19 Bred Paket med 2
11643209 50 mL 14/23 Bred Paket med 2
11824020 25 mL 10/19 Smal Paket med 2
11868361 5 mL 10/19 Bred Paket med 2
11814020 20 mL 10/19 Smal -
11844120 20 mL 12/21 Bred -
12085312 250 mL 14/23 Smal Paket med 2
10004241 2000 mL 29/32 Smal Varje
10315381 5 L 34/35 Smal Varje
11834120 500 mL 19/26 Smal Paket med 2
11898361 200 mL 14/23 Smal Paket med 2
11888361 100 mL 12/21 Smal Paket med 2
11878361 50 mL 12/21 Smal Paket med 2
12095312 25 mL 12/21 Bred Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10759852 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 37264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.00 SEK
    735.56 SEK / Paket med 1
    Save 148.44 SEK
    16% Av
I lager
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klass A volymflaska med glaspropp finns i både smalhalsade och bredhalsade alternativ i en mängd olika storlekar. DE-M-märkning på halsen ger snabb och exakt volymkontroll.
  • Klass A volymflaska
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
  • DE-M-märkning ger snabb och exakt volymkontroll
  • Glaspropp ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Glas
Färg Klart
Beskrivning DE-M Märkning
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,4 ml
Hals stil Smal
nr per ärende 1 vardera
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 24/29