Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Graderade cylindrar av borosilikatglas
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
100 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Graderad cylinder med pip och sexkantig glasbotten
- Borosilikatglas (Boro 3.3) enligt DIN EN ISO 4788
- Klass A, DE-M märkning
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Avläggande av examen tryckta i blått
- Inkluderar USP Batch-certifikat
- På begäran finns även med USP individuellt certifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788, USP |
| Klass | A |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |
| Toleransmått | ±0,25 ml |
| Typ | Graderad cylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Visa mer |