Läs mer
Beskrivelse
- Graderad cylinder med pip och sexkantig glasbotten
- Borosilikatglas (Boro 3.3) enligt DIN EN ISO 4788
- Klass A, DE-M märkning
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Avläggande av examen tryckta i blått
- Inkluderar USP Batch-certifikat
- På begäran finns även med USP individuellt certifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Inkluderar | USP Batch-certifikat |
| skala | DE-märkning |
| Examen | 10 mL |
| Gräns för fel | ±5 ml |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?