Description
- Klass A volymflaska
- Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
- DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
- DE-M-märkning ger snabb och exakt volymkontroll
- Polypropenpropp medföljer
Specifications
Specifications
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | DE-M Märkning |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,04 ml |
| Hals stil | Bred |
| nr per ärende | 2 förpackningar |
| Show More |