Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaskor med polypropenpropp
Produktkod. 11854150 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hals stil:
Bred
Smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hals stil unitSize
11854150 100 mL Smal Paket med 2
11844150 100 mL Bred Paket med 2
11693199 10 mL Bred Paket med 2
11884010 200 mL Smal Paket med 2
11333884 50 mL Bred Paket med 2
11814150 250 mL Smal Paket med 2
10120571 5 L Smal Varje
11858361 500 mL Smal Paket med 2
11864010 25 mL Smal Paket med 2
10211601 1000 mL Smal Varje
10488492 2000 mL Smal Varje
11673199 1000 mL Bred Varje
11683199 5 mL Bred Paket med 2
10287863 20 mL Bred Paket med 2
11854010 20 mL Smal Paket med 2
11874010 50 mL Smal Paket med 2
11844020 25 mL Bred Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11854150 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 37249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.17 SEK
    530.42 SEK / Paket med 2
    Save 28.75 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaska med polypropenpropp finns med smal hals eller bred hals i en mängd olika storlekar. DE-M-märkning på halsen ger snabb och exakt volymkontroll. Polypropenpropp medföljer.
  • Klass A volymflaska
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
  • DE-M-märkning ger snabb och exakt volymkontroll
  • Polypropenpropp medföljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Beskrivning DE-M Märkning
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,1 ml
Hals stil Smal
nr per ärende 2 förpackningar
Graderad Ja
Klass A
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek 12/21