Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaskor med polypropenpropp
Produktkod. p-8000580 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hals stil:
Bred
Smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11854150
Brand: BRAND™ 37249
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaska med polypropenpropp finns med smal hals eller bred hals i en mängd olika storlekar. DE-M-märkning på halsen ger snabb och exakt volymkontroll. Polypropenpropp medföljer.
  • Klass A volymflaska
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
  • DE-M-märkning ger snabb och exakt volymkontroll
  • Polypropenpropp medföljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Beskrivning DE-M Märkning
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,1 ml
Hals stil Smal
nr per ärende 2 förpackningar
Graderad Ja
Klass A
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek 12/21