Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas.
- Pärlkant förhindrar glidning när den är upphängd i en klämma.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Batchnummer och individuellt certifikat ingår.
- Dakks kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042. Kalibrerad för att innehålla (TC, In). Inkluderar DAkkS-certifikat |
| Beskrivning | Övre/nedre märke: 0,35 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Standard konisk fog | NS 12/21 |
| Klass | A |