Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett, med certifikat
Codice prodotto. 15981841 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Kapacitet: 9 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15981841
Marca: BRAND™ 929711
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Kalibrerad för att leverera (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet ger en väntetid på endast 5 sekunder. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
  • AR-GLAS™ konstruktion enligt DIN EN ISO 648
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Klass AS , DE-M-märkning
  • Väntetid 5 sekunder
  • Alla BLAUBRAND™ bulbpipetter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren
  • Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kalibrerad Ja
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Typ av examen Ett märke
Tolerans ±0,2 ml
Färg Svart
Volym (metrisk) 9 mL
Längd (metrisk) 440 mm
Typ Volumetrisk bulbpipett
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato