Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
6 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- AR-GLAS™ konstruktion enligt DIN EN ISO 648
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Klass AS , DE-M-märkning
- Väntetid 5 sekunder
- Inkluderar USP batchcertifikat.
- Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,02 ml USP |
| Kalibrerad | Ja |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Typ av examen | DE-märkning |
| Färg | Rött |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Visa mer |