Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett med certifikat
Produktkod. 15613894 Handla allt Brand Produkter
6 mL, Varje
Volym (metrisk):
6 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15613894
Brand: BRAND™ 950608
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kalibrerad för att leverera (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett med USP Certifikat ger en väntetid på endast 5 sekunder. Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse.
  • AR-GLAS™ construction to DIN EN ISO 648
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Class AS, DE-M marking
  • Waiting time 5 seconds
  • Includes USP batch certificate.
  • Delivered with individual USP conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0.01 mL USP
Kalibrerad Yes
Kalibrering To Deliver
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Yes
Typ av examen DE-marking
Färg Orange
Volym (metrisk) 6 mL
Längd (metrisk) 400 mm
Typ Volumetric Bulb Pipet
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett med certifikat >