Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Kompakt automatisk byrett med LDPE-flaska
Produktkod. 10013494 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Unit Size:
Varje
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
10013494 10 ml Varje
1 options
Product Code. 10013494 Supplier BRAND™ Supplier No. 23819
I lager
BLAUBRAND™ Compact Automatic Burette innehåller en 1000 ml LDPE-flaska och en blå Shellbach-rand.
  • Snabb att demontera och lätt att rengöra
  • Lätt att reparera
  • Alla enskilda komponenter utbytbara
  • Klass AS , DE-M-märkning Borosilikatglas 3.3
  • Avtagbar PTFE avstängningskran
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Levereras med batchnummer och medföljande batchcertifikat i originalförpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Examen 0.02 mL
Inkluderar 1000 ml LDPE-flaska, blå Schellbach Rand
Garanti 12 månader
Klass Klass AS