Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Kompakt automatisk byrett med plastflaska
Produktkod. 10695885 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10695885 25 ml Varje
1 options
Produktkod. 10695885 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 23820
I lager
Snabb att demontera och lätt att rengöra. Alla enskilda komponenter är utbytbara.
  • Konstruktion av borosilikatglas (Boro 3.3).
  • Klass AS , DE-M-märkning
  • Avläggande av examen i blått
  • Inkluderar 1000 ml LDPE-flaska med piedestal, PVC-påfyllningsrör och avtagbar PTFE-avstängningskran
  • DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Levereras med batchnummer och medföljande batchcertifikat i originalförpackning
  • På begäran finns de även med ett individuellt certifikat, USP individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat
  • Stöd/klämma ingår ej
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 25 ml
    Material Borsilikatglas
    Examen 0.05 mL
    Inkluderar PE flaska
    Kranmaterial PTFE
    Tolerans ±0,03 ml
    Typ Automatisk Buret
    Klass Klass AS
    Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385, USP