Läs mer
BRAND™ BlauBRAND™ Kompakt byrett
Produktkod. 10287162 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10287162 10 ml Varje
1 options
Produktkod. 10287162 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 13913
Beräknad leverans: 26-11-2026
Med PTFE-avstängningskran, snabb att demontera och lätt att rengöra
  • Den nya generationen buretter från BRAND™
  • Med PTFE-avstängningskran, snabb att demontera och lätt att rengöra
  • Enkel reparation - alla enskilda komponenter utbytbara
  • Boro 3.3 glas
  • Avtagbar PTFE avstängningskran
  • Till DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Schellbach rand
  • Alla BlauBRAND™ byretter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 10 ml
    Material Borsilikatglas
    Examen 0.02 mL
    Kranmaterial PTFE
    Tolerans ±0,02 ml
    Volym (metrisk) reservoar 10 mL
    Typ Kompakt Buret
    Klass Klass AS
    Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385