Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA klass A borosilikatglas högformsmätcylindrar
Produktkod. 10339710 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10339710
Brand: BRAND™ 32764
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA klass A borosilikatglas högformsmätcylindrar inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet. DE-M-märkning av bärnstensfärger ger snabb och enkel volymbedömning.
  • Klass A hög form mätcylinder konstruerad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder
  • Autoklaveringsbar
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Med integrerad pip och sexkantig glasbotten för stabilitet
  • DE-M-märkning av bärnstensfärger ger snabb och enkel volymbedömning
  • USP individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektbeskrivning DE-M Märkning, bärnstensfärgade graderingar
Bastyp Hexagonal
Kalibrering Att innehålla
Skala Färg Bärnsten
Form Rund
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass A
Höjd (metrisk) 505 mm
Toleransmått ±10 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Inkluderar Batch-certifikat
Examen 20 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 20mL