Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA klass A borosilikatglas högformsmätcylindrar
Produktkod. 11814000 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11814000 250 mL 2 mL -
11824000 500 mL 5 mL Paket med 2
11893990 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11804000 50 mL 1 mL Paket med 2
11883990 10 mL 0.2 mL Paket med 2
10339710 2000 mL 20 mL Varje
10024070 5 mL 0.1 mL -
10742321 1000 mL 10 mL Varje
10657851 100 mL 1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11814000 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 32748
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.00 SEK
    670.15 SEK / Paket med 2
    Save 105.85 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA klass A borosilikatglas högformsmätcylindrar inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet. DE-M-märkning av bärnstensfärger ger snabb och enkel volymbedömning.
  • Klass A hög form mätcylinder konstruerad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder
  • Autoklaveringsbar
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Med integrerad pip och sexkantig glasbotten för stabilitet
  • DE-M-märkning av bärnstensfärger ger snabb och enkel volymbedömning
  • USP individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Inkluderar Batch-certifikat
skala DE-M-märkning, Amber
Examen 2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 2mL
Kalibrering Att innehålla
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Bärnsten
Form Rund
Klass Klass A
Höjd (metrisk) 335 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Tolerans ±1 ml
Produkttyp Graderad mätcylinder