Beskrivning
- Klass A hög form mätcylinder konstruerad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder
- Autoklaveringsbar
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
- Med integrerad pip och sexkantig glasbotten för stabilitet
- DE-M-märkning av bärnstensfärger ger snabb och enkel volymbedömning
- USP individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Inkluderar | Batch-certifikat |
| skala | DE-M-märkning, Amber |
| Examen | 0.2 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Indelning | 0.2mL |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Bärnsten |
| Visa mer |