Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör utan skruvlock
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Formatera:
Konisk botten
Självstående, konisk botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen och uppfyller DIN EN 285 standarder.
- Utexaminerad.
- Frostad markeringsyta möjliggör providentifiering eller andra noteringar.
- Driftområde: -196 °C till 121 °C.
- Autoklaverbar vid 121 °C (2 bar)
- Färgade skruvlock och lockinsatser finns att köpa separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Material | Polypropen |
| Formatera | Konisk botten |
| Höjd (metrisk) | 44 mm |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Temperaturområde (metriskt) | –196 till 121 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Max. RCF | 20,000 G |
| Visa mer |