Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klass A USP Volumetriska kolvar, med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Klass A volymflaska
- Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
- Inkluderar polypropenpropp och DE-M-märkning
- Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | USP individuella och USP batch-certifikat, DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,06 ml |
| Hals stil | Smal |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Visa mer |