Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klass A USP Volumetriska kolvar, med certifikat
Produktkod. p-7147835 Handla allt Brand Produkter
50 mL, Varje
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. Kalibrerad för att innehålla en exakt mängd vätska vid en specifik temperatur. Inkluderar polypropenpropp och DE-M-märkning. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
  • Klass A volymflaska
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
  • Inkluderar polypropenpropp och DE-M-märkning
  • Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad USP individuella och USP batch-certifikat, DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,06 ml
Hals stil Smal
Graderad Ja
Klass A
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek 12/21
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klass A USP Volumetriska kolvar, med certifikat >