Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klass A volymflaskor, med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Klass A volymflaska
- Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
- Inkluderar polypropenpropp och DE-M-märkning Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat
Specifikationer
Specifikationer
Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
Stängningsmaterial | Polypropen |
Färg | Klart |
Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
Material | Borsilikatglas |
Gräns för fel | ±0,04 ml |
Hals stil | Bred |
Graderad | Ja |
Klass | A |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klass A volymflaskor, med certifikat >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering