Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS Bulbpipetter, med batchcertifikat
Produktkod. 15811508 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15811508
Brand: BRAND™ 230507
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas och uppfyller DIN EN ISO 648 standarder. Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren. Total order levererad från ett parti (i den mån det är möjligt).
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Väntetid 5 sekunder.
  • Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • Total beställning levererad från ett parti (i den mån det är möjligt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Typ av examen DE-M Märkning
Tolerans 0.015 mL
Färg Vitt
Volym (metrisk) 5 mL
Typ Volumetrisk bulbpipett