Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS Bulbpipetter, med batchcertifikat
Produktkod. 15821508 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15821508 10 mL Paket med 6
15811508 5 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15821508 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 230512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    463.80 SEK / Paket med 6
    Save 162.20 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas och uppfyller DIN EN ISO 648 standarder. Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren. Total order levererad från ett parti (i den mån det är möjligt).
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Väntetid 5 sekunder.
  • Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • Total beställning levererad från ett parti (i den mån det är möjligt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Typ av examen DE-M Märkning
Tolerans 0.02 mL
Färg Rött
Volym (metrisk) 10 mL
Typ Volumetrisk bulbpipett