Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS Bulbpipetter, med batchcertifikat
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas.
- DIN EN ISO 648. Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
- Väntetid 5 sekunder.
- Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
- Total beställning levererad från ett parti (i den mån det är möjligt)
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Typ av examen | DE-M Märkning |
| Tolerans | 0.015 mL |
| Färg | Vitt |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Visa mer |