Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS USP Lamppipetter, med certifikat
Produktkod. 15895552 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
15895552 1 mL Varje
15805562 2 mL Varje
15815562 5 mL Varje
15825562 10 mL Varje
15845562 25 mL Varje
15855562 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15895552 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 950502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 SEK
    395.18 SEK / Paket med 1
    Save 14.82 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas och uppfyller DIN EN ISO 648 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS Bulbpipetter levereras med styck USP intyg om överensstämmelse.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Väntetid 5 sekunder.
  • Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Typ av examen DE-M Märkning
Tolerans 0.008 mL
Färg Blått
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Volumetrisk bulbpipett