Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Graderade cylindrar av glas, klass A, USP , Certifierad
Produktkod. 15358286 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
2000 mL
Examen:
0.5 mL
5 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15358286
Brand: BRAND™ 32854
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klass A, USP , certifierade graderade cylindrar
  • Tillverkad av låg expansionskoefficient, kemiskt resistent Borosilicate 3.3 glas
  • Finns i alla ISO storlekar från 5 till 2000 ml
  • Blå emaljtryck representerar optimal kombination av motstånd och läsbarhet
  • Levereras med batchnummer och medföljande USP batchcertifikat i originalförpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Kalibrering Att innehålla
Skala Färg Blått
Form Rund
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788, USP
Klass A
Höjd (metrisk) 365 mm
Toleransmått ±2 ml
Typ Graderad cylinder
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderar USP Batch-certifikat
Examen 5 mL
Indelning 5mL