Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Graderade cylindrar av glas, klass A, USP , Certifierad
Produktkod. 15584409 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
2000 mL
Examen:
0.5 mL
5 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
15584409 2000 mL 20 mL Varje
15734037 25 mL 0.5 mL Paket med 2
15358286 500 mL 5 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15584409 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 32864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 SEK
    1226.72 SEK / Paket med 1
    Save 498.28 SEK
    28% Av
I lager
Klass A, USP certifierad, kalibrerad 'För att innehålla'
  • Tillverkad av borosilikat 3.3-glas, känt för sin låga expansionskoefficient och utmärkta kemiska motståndskraft
  • Har ett blått emaljtryck för optimal hållbarhet och lättläsbarhet
  • Utrustad med hällpipa och en robust sexkantig glasbas för bekväm hantering och stabilitet
  • Finns i ett komplett utbud av storlekar ISO från 5 ml till 2000 ml
  • Kalibrerad 'För att innehålla'
  • Varje enhet levereras med batchnummer och ett USP batchcertifikat i originalförpackningen för spårbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Inkluderar USP Batch-certifikat
Examen 20 mL
Indelning 20mL
Kalibrering Att innehålla
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Klass Klass A
Höjd (metrisk) 505 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788, USP
Tolerans ±6 ml
Produkttyp Graderad cylinder