Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Graderade cylindrar av glas, klass A, USP , Certifierad
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av låg expansionskoefficient, kemiskt resistent Borosilicate 3.3 glas
- Finns i alla ISO storlekar från 5 till 2000 ml
- Blå emaljtryck representerar optimal kombination av motstånd och läsbarhet
- Levereras med batchnummer och medföljande USP batchcertifikat i originalförpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788, USP |
| Klass | A |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Toleransmått | ±0,17 ml |
| Typ | Graderad cylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Visa mer |